Learn More
Techne™ Enfriador de flujo modelo FC-200
Código de producto. 12982601
Change view
Click to view available options
Modelo:
FC-200
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
12982601 FC-200 cada uno
1 options
Código de producto. 12982601
Marca: Techne™ 1611243
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para usarse cuando se requieren temperaturas de hasta -35 ° C
  • Unidades de refrigeración compactas con capacidad interna de 200 ml
  • Diseñado para su uso con baños líquidos Techne
Especificaciones
Intervalo de temperatura - 20 °C
Modelo FC-200
Tensión 230 V