Learn More
Cole-Parmer™ Stirrer Paddle Rod
Código de producto. p-8011202
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
350 mm
550 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11426528 350 mm cada uno
11436528 550 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11426528
Marca: Cole-Parmer™ 9996825
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Stirrer Paddle Rod for overhead stirrers.
  • Acero inoxidable
Especificaciones
Diámetro (imperial) 0,3 in
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (imperial) 13,8 in
Longitud (métrico) 350 mm
Tipo Varilla de palas
Material Acero inoxidable