Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Miniagitador SM5/SWIRL
Descripción
- Agitador ligero
- Capaz de agitar 1 hasta l.
- Adaptador de alimentación universal.
- Protección antimicrobiana BioCote.
- Polipropileno robusto con una parte superior de policarbonato resistente a productos químicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 350 a 2000 rpm |
| Material de la placa superior | Polipropileno |
| Tensión | 120/230 V |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 66 x 143 x 143 mm |
| Altura (métrico) | 66 mm |
| Anchura (métrico) | 143 mm |
| Requisitos eléctricos | 120-230 V, 50/60 Hz |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Modelo | SM5 / Swirl Fascia |
| Tipo | Miniagitador magnético |
| Mostrar más |