Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Miniagitador magnético modelo SM5/Bibby Fascia
Código de producto. 12917216
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
12917216 1 L cada uno
1 options
Código de producto. 12917216 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor undefined
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compacto y capaz de agitar hasta 1 l.
  • Resistir pequeños derrames químicos y salpicaduras - carcasa de polipropileno y placa superior de policarbonato.
  • Ajustar la velocidad de agitación hasta 2.000 rpm.
  • La unidad está diseñada para agitar fluidos en un recipiente de fondo plano, no metálico, usando una barra de agitación magnética.
Especificaciones
Velocidad De 350 a 2000 rpm
Material de la placa superior Polipropileno
Capacidad 1 L
Tensión 120/230 V
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 66 x 143 x 143 mm (Al x An x F)
Anchura (métrico) 143 mm
Requisitos eléctricos 230/110 V, 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Incluye Protección antimicrobiana BioCoate
Modelo SM5 / Bibby Fascia
Tipo Miniagitador magnético
Peso (métrico) 500 g