Learn More
Cole-Parmer™ Agitador magnético portátil Stuart™
Descripción
Alimentada por baterías de larga duración o por la red eléctrica, esta pequeña unidad resistente se puede utilizar prácticamente en cualquier lugar.
- Resistente, compacta y ligera.
- Velocidad del motor variable de hasta 1300 rpm.
- Ideal para usar en incubadoras, cajas de guantes o sobre el terreno.
- Alojada en una caja de ABS resistente a los productos químicos y provisto de baterías.
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | 1300 rpm |
| Posiciones de agitación. | 1 |
| Material de la placa superior | ABS |
| Capacidad | 1,5 L |
| Pantalla | None |
| Forma | Cuadrada |
| Tensión | 230 V |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 70 x 150 x 160 mm (Al x An x F) |
| Altura (imperial) | 2.8 in. |
| Altura (métrico) | 70 mm |
| Mostrar más |