Learn More
Techne™ 96Placas de PCR de pocillos con faldilla Stuart
Código de producto. 13058523
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Color unitSize
13058523 Blanco paquete de 25
13048523 Negro paquete de 25
13038523 Transparente paquete de 25
3 options
Código de producto. 13058523
Marca: Techne™ 1621031
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
These 96-well PCR plates are skirted to reduce plate distortion and provide stability.
  • Fully skirted to reduce distortion and promote stability
  • Available in Black, Clear and White
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Blanco
N.° de pocillos 96
N.° por paquete 25
Perfil Bajo
Cantidad 25/paq.