Learn More
Cole-Parmer™ Gradilla de acero inoxidable con baño de agua con agitación Stuart™
Descripción
- Elige entre estos accesorios para que tu unidad sea más versátil
- Diseñado para ser fácilmente intercambiado con los baños de agua Stuart y los baños de agua con agitación
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Baño de agua con agitación |
| Admite | 56 tubos de centrífuga de 15 ml |
| Material | Acero inoxidable |