Learn More
Techne™ Baño refrigerado RB-22A de 22 l, de - 30 a 100 °C; /: 230 V, 50/60 Hz
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Refrigeración integrada para una refrigeración eficiente
- La construcción robusta de acero inoxidable facilita la limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de refrigeración | 20 °C a 240 W, 0 °C a 240 W, -10 °C a 220 W |
| Intervalo de temperatura | De 30 °C a 100 °C |
| Características | Baño circulante con unidad de refrigeración integrada, intervalo de temperatura de - 35 °C a + 100 °C, construcción robusta de acero inoxidable, tres modelos de baño refrigerado disponibles: 7, 12 22 litros,3 años de garantía. |
| Modelo | RB-22A |
| Garantía | 3 años |
| Tensión | 230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |