Learn More
Cole-Parmer™ Gradilla Stuart™
Descripción
Estas placas de pinza son compatibles con el modelo STR4 Stuart™. La unidad de accionamiento rotativa STR4, vendida por separado, se utiliza junto con una amplia gama de tambores diseñados para admitir diferentes tamaños y tipos de recipientes.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Rack para tubos |
| Admite | Tubos (19 mm) |
| Posiciones | 8 |
| Para utilizar con (equipo) | Para 8 tubos |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 19 mm |