Learn More
Cole-Parmer™ Gradilla Stuart™
Código de producto. 12043324
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para 10 tubos
Para 12 tubos
Para 7 tubos
Para 8 tubos
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
12043324 Para 10 tubos paquete de 2
12033324 Para 12 tubos paquete de 2
12063324 Para 7 tubos paquete de 2
12053324 Para 8 tubos paquete de 2
4 options
Código de producto. 12043324
Marca: Cole-Parmer™ 5160092
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optimize performance of your DR-200 Series Rotating Shaker System with this Clip Plate for Rotator Drums.
Estas placas de pinza son compatibles con el modelo STR4 Stuart™. La unidad de accionamiento rotativa STR4, vendida por separado, se utiliza junto con una amplia gama de tambores diseñados para admitir diferentes tamaños y tipos de recipientes.
Especificaciones
Tipo de producto Rack para tubos
Admite Tubos (16 mm)
Posiciones 10
Para utilizar con (equipo) Para 10 tubos
Diámetro de la abertura (métrico) 16 mm