Learn More
Cole-Parmer™ Gradilla Stuart™
Código de producto. 12033324
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para 10 tubos
Para 12 tubos
Para 7 tubos
Para 8 tubos
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 12033324
Marca: Cole-Parmer™ 5160091
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optimize performance of your DR-200 Series Rotating Shaker System with this Clip Plate for Rotator Drums.
Estas placas de pinza son compatibles con el modelo STR4 Stuart™. La unidad de accionamiento rotativa STR4, vendida por separado, se utiliza junto con una amplia gama de tambores diseñados para admitir diferentes tamaños y tipos de recipientes.
Especificaciones
Tipo de producto Rack para tubos
Admite Tubos (12 mm)
Posiciones 12
Para utilizar con (equipo) Para 12 tubos
Diámetro de la abertura (métrico) 12 mm