Learn More
Cole-Parmer™ Dispensadores de polipropileno Stuart Pressmatic™
Código de producto. 12060892
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 10 a 60 ml
De 2 a 10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
12060892 De 2 a 10 ml cada uno
12040902 De 10 a 60 ml cada uno
2 options
Código de producto. 12060892
Marca: Cole-Parmer™ 1011276
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Exactitud <0,7%
Tipo de producto Dispensador
Material Polipropileno
Volumen (métrico) De 2 a 10 ml
Para utilizar con (equipo) Frasco
Incrementos 0,25 mL