Learn More
Cole-Parmer™ Dispensadores de cerámica de politetrafluoroetileno (PTFE) de vidrio Stuart™ Pressmatic
Código de producto. 12070892
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 1 ml
De 0,4 a 2 ml
De 1 a 5 ml
De 10 a 60 ml
De 2 a 10 ml
De 5 a 30 ml
Incrementos:
0,05 mL
0,10 mL
0,25 mL
0,50 mL
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Incrementos unitSize
12070892 De 2 a 10 ml 0,25 mL cada uno
12090892 De 0,4 a 2 ml 0,05 mL cada uno
12080892 De 0,2 a 1 ml 0,05 mL cada uno
12030902 De 1 a 5 ml 0,10 mL cada uno
12050902 De 10 a 60 ml 1 mL cada uno
12000902 De 5 a 30 ml 0,50 mL cada uno
6 options
This item is not returnable. View return policy
Produktkod. 12070892
Brand: Cole-Parmer™ 1011277
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Establece el volumen preciso mediante un anillo giratorio sólido, fácil de usar y con bloqueo automático. Los dispensadores de cerámica de politetrafluoroetileno (PTFE) de vidrio Stuart™ Pressmatic permiten devolver el reactivo de cebado al frasco mediante una válvula de recirculación para que el uso sea más seguro y se generen menos residuos.
Los dispensadores Pressmatic tienen un diseño innovador que maximiza la seguridad y facilidad de uso. Una válvula de recirculación permite que el reactivo utilizado para el cebado se devuelva directo al frasco por lo que es más seguro y genera menos residuos. Una vez que el dispensador se ha fijado al frasco, se puede girar completamente para colocarlo en la mejor posición. El ajuste de volumen preciso se realiza mediante un anillo giratorio con bloqueo automático que es sólido, fácil de usar y no se moverá durante el funcionamiento. El pistón se ha fabricado con cerámica de alto grado que elimina la adherencia y la abrasión. La vía de líquido está fabricada con vidrio, PTFE y cerámica para ofrecer una excelente resistencia química. Toda la unidad se puede esterilizar en autoclave sin desmontaje. Cada dispensador Pressmatic se suministra con 3 adaptadores de frasco para aceptar la mayoría de tipos de recipiente y un certificado de calibración de obras. Hay disponible una completa gama de piezas de repuesto.
  • Nuevo diseño ergonómico con válvula de recirculación
  • Pistón cerámico resistente a productos químicos y sin adherencia
  • Ajuste de volumen sencillo y preciso
  • Completamente giratorio en el frasco para una colocación óptima
  • La exactitud es del 0,7 %.
  • Se suministra con un certificado de calibración
  • Se puede esterilizar en autoclave a 121 °C
Spécification
Exactitud <0,7%
Tipo de producto Dispensador
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Cerámica
Volumen (métrico) De 2 a 10 ml
Para utilizar con (equipo) Frasco
Incrementos 0,25 mL
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.