Learn More
Cole-Parmer™ Agitador de placas calefactoras premium digital (rojo) Stuart™, temperatura ambiente hasta 450 °C, cerámica
Descripción
- El testigo de superficie caliente parpadea cuando la temperatura de la placa es superior a 50 °C.
- El panel frontal duradero resiste los derrames y los productos químicos.
- Disponible en varias configuraciones de color de la superficie de la placa y del cuerpo.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Cerámica |
| Tensión | 230 V |
| Descripción | Rojo |
| Incluye | (2) barras de agitación con revestimiento de PTFE de 25 mm, sonda de temperatura recubierta de PTFE y cable de alimentación con enchufe |
| Material del cuerpo | Metal con revestimiento de polvo rojo |
| Requisitos eléctricos | 230 V CA, 50/60 Hz |
| Tipo de controlador | Digital |
| Longitud (imperial) | 11,813 in |
| Tamaño | 6 x 6 in |
| Altura (métrico) | 9,3 cm |
| Mostrar más |