Learn More
Techne™ Inserto Dri Block de aluminio anodizado liso
Descripción
- La gama versátil de termobloques intercambiables funciona con muchos tamaños tubos y placas de muestras
- Las calentadores se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Calentadores Techne Dri-Block |
| Material | Aluminio anodizado |
| Tipo | Bloque |
| Anchura (imperial) | 3 in. |
| Anchura (métrico) | 75 mm |
| Altura (imperial) | 2 in. |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Fondo (métrico) | 95 mm |
| Peso (métrico) | 0,01 kg |