Learn More
Techne™ Inserto Dri Block de aluminio anodizado liso
Código de producto. 11583809
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
75 mm
225 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
11583809 225 mm cada uno
11583799 75 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11583809
Marca: Techne™ 3662060
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Precision-engineered aluminum heating blocks offer excellent temperature accuracy.
  • La gama versátil de termobloques intercambiables funciona con muchos tamaños tubos y placas de muestras
  • Las calentadores se venden por separado
Especificaciones
Material Aluminio anodizado
Tipo Bloque
Anchura (imperial) 8.9 in.
Anchura (métrico) 225 mm
Altura (imperial) 2 in.
Altura (métrico) 50 mm
Fondo (métrico) 95 mm