Learn More
Techne™ Inserto Dri Block de aluminio anodizado liso
Código de producto. 11583799
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
75 mm
225 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
11583799 75 mm cada uno
11583809 225 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11583799 Proveedor Techne™ N.º de proveedor 3662050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Precision-engineered aluminum heating blocks offer excellent temperature accuracy.
  • La gama versátil de termobloques intercambiables funciona con muchos tamaños tubos y placas de muestras
  • Las calentadores se venden por separado
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Calentadores Techne Dri-Block
Material Aluminio anodizado
Tipo Bloque
Anchura (imperial) 3 in.
Anchura (métrico) 75 mm
Altura (imperial) 2 in.
Altura (métrico) 50 mm
Fondo (métrico) 95 mm
Peso (métrico) 0,01 kg