Learn More
Cole-Parmer™ Agitador de varilla Stuart™
Código de producto. 11496518
Change view
Click to view available options
Capacidad:
15 L
25 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
11496518 25 L cada uno
15179712 15 L cada uno
2 options
Código de producto. 11496518
Marca: Cole-Parmer™ 9996827
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Agitador de varilla de uso general para volúmenes elevados de hasta 15 litros.
  • Agitador de hélices de uso general.
  • Se utiliza con volúmenes de hasta 15 litros.
  • Líquidos acuosos y de baja viscosidad.
  • Portabrocas sin llave.
  • Funcionamiento silencioso.
  • El soporte no está incluido
Especificaciones
Velocidad De 100 a 2000 rpm
Capacidad 25 L
Tensión 230 V
Vataje 80 W
Diámetro del eje (métrico) De 3 a 8 mm
Altura (métrico) 230 mm
Anchura (métrico) 85 mm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 80 W
Frecuencia 50/60 Hz
Para utilizar con (aplicación) Para uso diario en laboratorio con líquidos acuosos y de baja viscosidad, como aceites ligeros, hasta 25 L
Incluye Eje hueco, portabrocas sin llave.
par de torsión 27 Ncm
Viscosidad 20.000 mPas
Peso (métrico) 3,2 kg