Learn More
Cole-Parmer™ Lupa Stuart™
Código de producto. p-8012903
Change view
Click to view available options
Aumento:
1.7x
3X
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Aumento unitSize
11446508 1.7x cada uno
12088183 3X cada uno
2 options
Código de producto. 11446508
Marca: Cole-Parmer™ 1421260
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice esta lupa con los contadores de colonias Stuart™ SC6.
Utilice esta lupa con los contadores de colonias Stuart™ SC6.
  • Lupa de 1,7x para recuento de colonias SC6
  • Recuento sensible a la presión
  • Instalación de recuento medio
  • Iluminación LED blanca brillante de bajo consumo
  • Con protección antimicrobiana BioCote™
  • Confirmación de recuento sonora
  • Elección de fondo claro u oscuro
  • Conectividad con impresora u ordenador
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) El recuento de colonias Stuart SCPPLUS
Incluye Con protección antimicrobiana BioCote
Cantidad 1 unidad
Aumento 1.7x
Tipo de producto Lente, aumento