Learn More
Cole-Parmer™ Agitador magnético analógico Stuart™
Descripción
- Capaz de mezclar grandes volúmenes, hasta 15 l.
- La velocidad de agitación se indica mediante pantalla LED palo de hockey
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 200 a 2000 rpm |
| Posiciones de agitación. | 1 |
| Material de la placa superior | Acero inoxidable |
| Capacidad | 15 L |
| Tensión | 120/230 V |
| Altura (imperial) | 3,625 in |
| Altura (métrico) | 18 cm |
| Longitud (imperial) | 11,75 in |
| Longitud (métrico) | 30 cm |
| Área de la superficie de la placa superior (imperial) | 6 x 6 in |
| Mostrar más |