Learn More
Cole-Parmer™ Agitador magnético analógico Stuart™
Código de producto. 16371776
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Negro
Material de la placa superior:
Acero inoxidable
Cerámica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Material de la placa superior unitSize
16371776 Negro Cerámica cada uno
16361776 Azul Cerámica cada uno
16381776 Blanco Cerámica cada uno
16371806 Azul Acero inoxidable cada uno
16381806 Negro Acero inoxidable cada uno
16391806 Blanco Acero inoxidable cada uno
6 options
Código de producto. 16371776
Marca: Cole-Parmer™ 0480554
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los agitadores magnéticos analógicos Stuart™ de diseño personalizado proporcionan una agitación de precisión de hasta 1400 rpm
  • Capaz de mezclar grandes volúmenes, hasta 15 l.
  • La velocidad de agitación se indica mediante pantalla LED ‘palo de hockey’
Especificaciones
Velocidad De 200 a 2000 rpm
Posiciones de agitación. 1
Material de la placa superior Cerámica
Capacidad 15 L
Tensión 120/230 V
Altura (imperial) 3,625 in
Altura (métrico) 18 cm
Longitud (imperial) 11,75 in
Longitud (métrico) 30 cm
Área de la superficie de la placa superior (imperial) 6 x 6 in
Área de la superficie de la placa superior (métrico) 15 x 15 cm
Anchura (imperial) 7 in
Anchura (métrico) 18 cm
Requisitos eléctricos de 120 a 230 V CA, 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Color Negro
Tipo de controlador Analógico
Descripción Agitador magnético analógico Stuart, cerámico, negro, 120-230 V
Incluye Dos barras agitadoras con revestimiento de PTFE de 25 mm y cable de alimentación con enchufe.