Learn More
Cole-Parmer™ Agitador Stuart™ Just Go SSL5
Código de producto. 12083274
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 250 a 1250 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12083274
Marca: Cole-Parmer™ 5170704
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos agitadores para mezclar placas de microtitulación y tubos de microcentrífugas. Los agitadores Stuart™ Just Go SSL5 son ideales cuando se requiere una mezcla suave, ya sea en el banco o en incubadoras.
  • Acción de mezcla vibracional de alta velocidad
  • Selección digital de velocidad
  • Tamaño de laboratorio SSL5 para mezclar 8 placas simultáneamente.
  • Temporizador digital incorporado o funcionamiento continuo
  • Accesorios disponibles para la mezcla de tubos de microcentrífugas
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 2 kg
Intervalo de velocidad De 250 a 1250 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz, 50 W
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 40 °C
Tipo de producto Agitador
Altura (métrico) 160 mm
Anchura (métrico) 360 mm