Learn More
Cole-Parmer™ Kit de bloque de calentamiento Stuart™
Click to view available options
Tamaño:
1 x 25 mL, 50 mL, 100 mL
3 x 250 mL
3 x 250 mL, 3 x 100 mL
3 x 25 mL, 50 mL, 100 mL
4 × 500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- La forma más segura de calentar matraces de fondo redondo
- Sistema modular flexible para una amplia gama de tamaños hasta 500 ml
- El diseño de pocillos bajos es perfecto para matraces de cuello múltiple
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Placa caliente o placa caliente de agitación |
| Material | Aluminio anodizado |
| No. of Places | 6 |
| Tipo | Kit de termobloque |
| Incluye | Base con 3 insertos de 250 ml y 3 de 100 ml |
| Tamaño | 3 x 250 mL, 3 x 100 mL |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering