Learn More
Cole-Parmer™ Homogenizador portátil Stuart™
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe UE
Enchufe del Reino Unido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Diseño ergonómico.
- Velocidad variable del motor de 5000 a 35 000 rpm
- Intervalo de procesamiento de 0,03 ml a 100 ml
- Se puede utilizar con sondas desechables de policarbonato resistentes o sondas de acero inoxidable.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Homogeneizador |
| Velocidad | De 5000 rpm a 35000 rpm |
| Tensión | 220/240 V |
| Requisitos eléctricos | 220/240 V, 50 Hz |
| Hertz | 50 Hz |
| Vataje | 125 W |
| Intervalo de volumen (métrico) | De 0,03 a 100 ml |
| Altura (métrico) | 160 mm |
| Anchura (métrico) | 55 mm |
| Tipo de tapón | Enchufe UE |
| Mostrar más |