Learn More
Cole-Parmer™ Homogenizador portátil Stuart™
Código de producto. 13100703
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe UE
Enchufe del Reino Unido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
13100703 Enchufe del Reino Unido cada uno
15596629 Enchufe UE cada uno
2 options
Código de producto. 13100703
Marca: Cole-Parmer™ 0472001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Homogeneizador potente y de velocidad variable El homogeneizador portátil Stuart™ tiene un motor de alta velocidad y par de torsión elevado que lo hace perfecto para la mayoría de aplicaciones de homogeneización.
  • Diseño ergonómico.
  • Velocidad variable del motor de 5000 a 35 000 rpm
  • Intervalo de procesamiento de 0,03 ml a 100 ml
  • Se puede utilizar con sondas desechables de policarbonato resistentes o sondas de acero inoxidable.
Specifications
Tipo de producto Homogeneizador
Velocidad De 5000 rpm a 35000 rpm
Tensión 220/240 V
Requisitos eléctricos 220/240 V, 50 Hz
Hertz 50 Hz
Vataje 125 W
Intervalo de volumen (métrico) De 0,03 a 100 ml
Altura (métrico) 160 mm
Anchura (métrico) 55 mm
Tipo de tapón Enchufe del Reino Unido
Peso (métrico) 0,5 kg