Learn More
Cole-Parmer™ HI-200 Series Hybridization Incubator Accessory, Tube
Descripción
- Los tubos y otros accesorios se pueden adecuar al mismo tiempo para múltiples usos
- Los exclusivos tubos de acoplamiento tienen una velocidad de rotación de 0 a 20 rpm y se pueden controlar para adaptarlos a cada aplicación
- Aptos para materiales radioactivos (la carcasa protectora y el diseño antigoteo de los tubos minimizan el riesgo para el usuario)
- Fabricados en un vidrio borosilicato grueso y duradero
- Vertido sencillo: antigoteo, seguro y práctico
- Junta tórica: los tapones sellados con juntas tóricas los hacen a prueba de fugas
- El tapón de rosca rebajada permite que se abran fácilmente sin generar problemas de vacío
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 32 mm |
| Incluye | Tapón de rosca |
| Longitud (imperial) | 8.1 in. |
| Envase | Paquete de 4 |
| Tipo de tapón | Tapones de rosca |
| Longitud (métrico) | 205 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Tubo de hibridación |