Learn More
Cole-Parmer™ Temporizador de gelificación
Descripción
- 2 modelos digitales disponibles; 1 opm y 10 opm (oscilación por minuto)
- Se suministra con un émbolo de acero inoxidable reutilizable (22 mm de diámetro)
- Se detiene automáticamente cuando se produce la gelificación.
- Botones fáciles de usar con pantalla LED brillante
- Los émbolos de acero inoxidable son extraíbles para facilitar la limpieza
- Hay émbolos desechables de vidrio disponibles
- Hay disponibles recipientes de muestras de aluminio con tapones de rosca
- Garantía de 3 años
- Se puede montar en un soporte universal para facilitar el uso.
- El soporte universal y la abrazadera no se suministran con el temporizador de gelificación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Temporizador de gelificación |
| Intervalo de tiempo | 999.9 min. |
| Alarms | Sonoro/visible |
| Exactitud | ±2% |
| Resolución | 0.1 min. |
| Pantalla | LED |
| Incrementos | 1/10 min |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 94 x 69 x 119 mm |
| Longitud (imperial) | 3.7 in. |
| Mostrar más |