Learn More
Cole-Parmer™ Temporizador de gelificación
Código de producto. 11503839
Change view
Click to view available options
Incrementos:
1 min
1/10 min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incrementos unitSize
11503839 1 min cada uno
11513839 1/10 min cada uno
2 options
Código de producto. 11503839
Marca: Cole-Parmer™ 9893043
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mida la transición de líquido a sólido durante la polimerización con estos temporizadores de gelificación. Los temporizadores de gelificación Techne™ son ideales para la medición precisa y el control de calidad para la gelificación de muestras basadas en resina o adhesivos en el laboratorio.
  • 2 modelos digitales disponibles; 1 opm y 10 opm (oscilación por minuto)
  • Se suministra con un émbolo de acero inoxidable reutilizable (22 mm de diámetro)
  • Se detiene automáticamente cuando se produce la gelificación.
  • Botones fáciles de usar con pantalla LED brillante
  • Los émbolos de acero inoxidable son extraíbles para facilitar la limpieza
  • Hay émbolos desechables de vidrio disponibles
  • Hay disponibles recipientes de muestras de aluminio con tapones de rosca
  • Garantía de 3 años
  • Se puede montar en un soporte universal para facilitar el uso.
  • El soporte universal y la abrazadera no se suministran con el temporizador de gelificación
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador de gelificación
Intervalo de tiempo 9999 min.
Alarms Sonoro/visible
Exactitud ±2%
Resolución 1 min.
Pantalla LED
Incrementos 1 min
Color Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 94 x 69 x 119 mm
Longitud (imperial) 3.7 in.
Longitud (métrico) 94 mm
Altura (imperial) 4.7 in.
Altura (métrico) 119 mm