Learn More
Cole-Parmer™ Tapa de dos vertientes Stuart™
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baño de 12 l
Baño de 18 y 26 l
Baño de 48 l
Baño de 8 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Tapas, bandejas, sondas de temperatura y otros accesorios para el baño.
Fabricado en acero inoxidable y disponible para adaptarse a baños de 8l para ayudar a prevenir pérdidas por evaporación.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Baño de 18 y 26 l |