Learn More
Cole-Parmer™ Tapa plana Stuart™
Código de producto. p-8011173
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baño de 12 l
Baño de 18 y 26 l
Baño de 48 l
Baño de 8 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
12717969 Baño de 12 l cada uno
12727969 Baño de 18 y 26 l cada uno
12737969 Baño de 48 l cada uno
12707969 Baño de 8 l cada uno
4 options
Código de producto. 12717969
Marca: Cole-Parmer™ 1212289
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mejore el rendimiento de sus baños Techne y baños de circulación
  • Tapas, bandejas, sondas de temperatura y otros accesorios para el baño.
  • Fabricado en acero inoxidable y disponible para adaptarse a baños de 8l para ayudar a prevenir pérdidas por evaporación.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Baño de 12 l