Learn More
Cole-Parmer™ Bloque para termobloque Stuart™
Código de producto. p-8012847
Click to view available options
Tipo de controlador:
Analógico
Digital
Doble control digital
N.º de bloques:
2
3
Intervalo de temperatura (métrico):
Ambiente +8 °C a 130 °C
Ambiente +8 °C a 200 °C
De 50 °C a 200 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 12087204
Marca: Cole-Parmer™ 3661001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
BH-200 Series Stuart Dry Block Heater provides precise heating of tubes and microplates.
  • 130 °C de temperatura máxima
  • Temperaturas uniformes y estables
  • Se suministra completo con herramienta de extracción de bloques, pero sin bloques de aluminio, los cuales deben solicitarse por separado
Especificaciones
Tipo de controlador Analógico
Descripción Control analógico, precio económico, la luz de advertencia de calor parpadea cuando la temperatura del bloque es superior a 50 °C, calienta a 100 °C en menos 12 de minutos, construcción robusta con ajuste analógico simple de temperatura.
Para utilizar con (equipo) Termobloque analógico
Admite Heating Blocks
Material metálica
No. of Places 2 bloques
Tipo de tapón US
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +8 °C a 130 °C
Tipo Baño seco/bloque
Tiempo de calentamiento 100°C in <12 min.
N.º de bloques 2
Estabilidad de la temperatura A 37 °C ±0,1 °C
Uniformidad de temperatura Con bloque a 37 °C ± 0,1 °C; dentro del bloque a 130 °C ± 1 °C
Anchura (imperial) 9.3 in.
Anchura (métrico) 235 mm
Altura (imperial) 4.5 in.
Altura (métrico) 115 mm
Fondo (imperial) 11 in.
Fondo (métrico) 280 mm
Peso (métrico) 2,1 kg
Tensión 230 V
Vataje 300 W
Frecuencia 50 Hz