Learn More
Cole-Parmer™ Bloque para termobloque Stuart™
Código de producto. 11406578
Change view
Click to view available options
Tipo de controlador:
Analógico
Digital
Doble control digital
N.º de bloques:
2
3
Intervalo de temperatura (métrico):
Ambiente +8 °C a 130 °C
Ambiente +8 °C a 200 °C
De 50 °C a 200 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipo de controlador N.º de bloques Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11406578 Digital 2 Ambiente +8 °C a 130 °C cada uno
12087204 Analógico 2 Ambiente +8 °C a 130 °C cada uno
11476568 Digital 2 Ambiente +8 °C a 130 °C cada uno
12097204 Digital 3 Ambiente +8 °C a 130 °C 1 PCS
11496568 Digital 3 Ambiente +8 °C a 200 °C 1 PCS
11920925 Doble control digital 2 De 50 °C a 200 °C cada uno
6 options
Código de producto. 11406578
Marca: Cole-Parmer™ 3661031
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
BH-200 Series Stuart Dry Block Heater provides precise heating of tubes and microplates.
  • 130 °C de temperatura máxima
  • Temperaturas uniformes y estables
  • Se suministra completo con herramienta de extracción de bloques, pero sin bloques de aluminio, los cuales deben solicitarse por separado
Especificaciones
Tipo de controlador Digital
Descripción Configuración y pantalla digital, diseño innovador que admite 2 bloques con control de temperatura independiente que permite ajustarlos a diferentes temperaturas; las pantallas LED facilitan la configuración de temperatura; la unidad ocupa menos espacio que dos termobloques independientes y es ideal para aplicaciones en las que las muestras deben transferirse entre dos temperaturas muy rápidamente.
Para utilizar con (equipo) Termobloque digital
Admite Heating Blocks
Material metálica
No. of Places 2 bloques
Tipo de tapón UK
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +8 °C a 130 °C
Tipo Baño seco/bloque
Pantalla LED
Para utilizar con (aplicación) Ideal for applications where samples have to be transferred between two temperatures very quickly.
N.º de bloques 2
Estabilidad de la temperatura A 37 °C ±0,1 °C
Uniformidad de temperatura Con bloque a 37 °C ± 0,1 °C; dentro del bloque a 130 °C ± 1 °C
Anchura (imperial) 12.2 in.
Anchura (métrico) 310 mm
Altura (imperial) 4.5 in.
Altura (métrico) 115 mm
Fondo (imperial) 11 in.
Fondo (métrico) 280 mm
Peso (métrico) 2,9 kg
Tensión 230 V
Vataje 2 × 150 W
Frecuencia 50 Hz