Learn More
Cole-Parmer™ Drum for DR-200 Series Rotating Shaker System Drives
Click to view available options
N.º de posiciones:
1
2
4
240
Para utilizar con (equipo):
Frascos de 120 mm de diámetro
Para frasco de reactivo/dos matraces cónicos de 250 ml
Para soporte de pinza 19000
Tubos de microcentrífugas de 1,5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Cambie la capacidad de su agitador rotativo con estos tambores intercambiables.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tambor |
| Para utilizar con (aplicación) | For changing your rotator's capacity |
| Para utilizar con (equipo) | Frascos de 120 mm de diámetro |
| N.º de posiciones | 1 |