Learn More
Cole-Parmer™ Disco Stuart™
Código de producto. 11436558
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para 12 tubos
Para 20 Glaser
Para 40 tubos de microcentrífuga
Para tubo de 63 de diámetro: 16mm
Para tubos de 30 - 26mm de diámetro
Para tubos de 63 - 12mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11436558
Marca: Cole-Parmer™ 0007719
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sujete una amplia variedad de tubos con estos soportes para tubos. Los discos Stuart™ se pueden retirar de forma rápida y fácil y volverse a colocar sin necesidad de herramientas.
Elija los soportes para tubos que mejor se adapten a su tamaño de tubos.
Especificaciones
Tipo de producto Tambor
Para utilizar con (equipo) Para tubo de 63 de diámetro: 16mm
N.º de posiciones 63