Learn More
Cole-Parmer™ Agitador de placas calefactoras digital (azul) Stuart™, temperatura ambiente hasta 450 °C, Cerámica
Descripción
- El testigo de superficie caliente parpadea cuando la temperatura de la placa es superior a 50 °C.
- El panel frontal duradero resiste los derrames y los productos químicos.
- Disponible en varias configuraciones de color de la superficie de la placa y del cuerpo.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Cerámica |
| Tensión | 230 V |
| Descripción | Azul |
| Incluye | (2) barras agitadoras con revestimiento de PTFE de 25 mm y cable de alimentación con enchufe. |
| Material del cuerpo | Metal con revestimiento de polvo azul |
| Requisitos eléctricos | 230 V CA, 50/60 Hz |
| Tipo de controlador | Digital |
| Longitud (imperial) | 11,813 in |
| Tamaño | 6 x 6 in |
| Altura (métrico) | 9,3 cm |
| Mostrar más |