Learn More
Cole-Parmer™ Placa calefactora digital (azul) Stuart™, temperatura ambiente hasta 325 °C, aluminio
Código de producto. 16321786
Change view
Click to view available options
Material de la placa superior:
Aluminio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la placa superior unitSize
16321786 Aluminio cada uno
1 options
Código de producto. 16321786
Marca: Cole-Parmer™ SD150B
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Forma: Cuadrada; Tamaño: 6 x 6 pulg.
  • El testigo de superficie caliente parpadea cuando la temperatura de la placa es superior a 50 °C.
  • El panel frontal duradero resiste los derrames y los productos químicos.
  • La pantalla indica la temperatura real de la superficie
  • Disponible en varias configuraciones de color de la superficie de la placa y del cuerpo.
Especificaciones
Material del cuerpo Metal con revestimiento de polvo azul
Descripción Azul
Material de la placa superior Aluminio
Tipo de controlador Digital
Tamaño 6 x 6 pulg
Temperatura (métrico) Temperatura ambiente de hasta 325 °C
Fondo (imperial) 11,75 in
Fondo (métrico) 30 cm
Altura (imperial) 3 pulg
Longitud (imperial) 11,813 in
Anchura (imperial) 7 pulg
Altura (métrico) 9,3 cm
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (métrico) 18 cm
Vataje 700 W
Requisitos eléctricos 230 V CA, 50/60 Hz
Incluye Cable de alimentación y enchufe.
N.º de posiciones 1
Forma Cuadrada
Tensión 230 V
Tipo Placa caliente