Learn More
Cole-Parmer™ Placa calefactora digital (negra) Stuart™, temperatura ambiente hasta 450 °C, cerámica
Click to view available options
Material de la placa superior:
Cerámica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El testigo de superficie caliente parpadea cuando la temperatura de la placa es superior a 50 °C.
- El panel frontal duradero resiste los derrames y los productos químicos.
- La pantalla indica la temperatura real de la superficie
- Disponible en varias configuraciones de color de la superficie de la placa y del cuerpo.
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cuerpo | Metal con revestimiento de polvo negro |
| Descripción | Negro |
| Material de la placa superior | Cerámica |
| Tipo de controlador | Digital |
| Tamaño | 6 x 6 pulg |
| Temperatura (métrico) | Temperatura ambiente de hasta 450 °C |
| Fondo (imperial) | 11,75 in |
| Fondo (métrico) | 30 cm |
| Altura (imperial) | 3 pulg |
| Longitud (imperial) | 11,813 in |
| Mostrar más |