Learn More
Cole-Parmer™ Matraz receptor de vidrio de borosilicato Stuart™
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo | Matraz receptor |
| Para utilizar con (equipo) | Para rotavapor RE100 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Forma | Redondo |
| Volumen (métrico) | 500 mL |