Learn More
Cole-Parmer™ Frascos de hibridación de vidrio de borosilicato Stuart™
Código de producto. 12018503
Click to view available options
Longitud (métrico):
170 mm
260 mm
Diámetro exterior (métrico):
40 mm
75 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12018503
Marca: Cole-Parmer™ 3945498
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
These Stuart™ Borosilicate Glass Hybridization Bottles for Cole-Parmer™ INC-200D-H Series Stuart Hybridization Incubator/Shakers offer a wide range of options for any application.
Elija entre una amplia variedad de accesorios para su incubadora de hibridación Stuart™. Elija entre brazos giratorios y frascos de distinta capacidad para que se adapten a su aplicación específica.
Especificaciones
Material del cierre Poliéster
Diámetro interior (imperial) 2.7 in.
Diámetro interior (métrico) 68,6 mm
Diámetro exterior (métrico) 75 mm
Para utilizar con (equipo) casquete
Longitud (imperial) 10.2 in.
Envase 1 unidad
Longitud (métrico) 260 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Frasco de hibridación