Learn More
Cole-Parmer™ Inserto de termobloque Stuart™
Código de producto. p-8012840
Change view
Click to view available options
Diámetro del pocillo (métrico):
7,8 mm
10 mm
10,5 mm
10,7 mm
12,6 mm
13,5 mm
16,5 mm
19,5 mm
25,5 mm
28 mm
30 mm
61 mm
Fondo del pocillo (métrico):
14 mm
33 mm
47 mm
47 mm
No. of Places:
4
6
8
12
20
30
48
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del pocillo (métrico) Fondo del pocillo (métrico) No. of Places unitSize
11496588 30 mm 47 mm 4 cada uno
11486588 25,5 mm 47 mm 6 cada uno
11426598 28 mm 47 mm 6 cada uno
11416588 19,5 mm 47 mm 8 cada uno
11426588 10,5 mm 33 mm 20 cada uno
11476578 10 mm 47 mm 20 cada uno
11486578 12,6 mm 47 mm 20 cada uno
12088493 12,6 mm 33 mm 20 cada uno
11496578 13,5 mm 47 mm 20 cada uno
11406588 16,5 mm 47 mm 12 cada uno
11446588 10,7 mm 14 mm 20 cada uno
11456588 7,8 mm 14 mm 30 cada uno
11466588 61 mm 14 mm 48 cada uno
13 options
Código de producto. 11496588
Marca: Cole-Parmer™ 3661059
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos bloques para una gran variedad de aplicaciones. Los bloques de aluminio anodizado Stuart™ se pueden utilizar en cualquier combinación.
  • Para su uso con termobloques Stuart
  • Fabricado con aluminio anodizado
  • El orificio independiente acepta un termómetro si se desea
Especificaciones
Descripción Capacidad para tubos de 4 x 30 mm
Admite 4 tubos 30 mm
Material Aluminio anodizado
No. of Places 4
Tipo Bloque
Fondo del pocillo (métrico) 47 mm
Diámetro del pocillo (imperial) 1,18 in
Diámetro del pocillo (métrico) 30 mm