Learn More
Cole-Parmer™ Inserto de termobloque Stuart™
Descripción
- Para su uso con termobloques Stuart
- Fabricado con aluminio anodizado
- El orificio independiente acepta un termómetro si se desea
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio anodizado |
| No. of Places | 20 |
| Tipo | Bloque |
| Fondo del pocillo (métrico) | 47 mm |
| Diámetro del pocillo (imperial) | 0,47 in |
| Diámetro del pocillo (métrico) | 12,6 mm |