Learn More
Cole-Parmer™ Inserto de termobloque Stuart™
Descripción
- Para su uso con termobloques Stuart
- Fabricado con aluminio anodizado
- El orificio independiente acepta un termómetro si se desea
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Capacidad para tubos de 8 x 19 mm |
| Admite | 8 tubos de 19 mm |
| Material | Aluminio anodizado |
| No. of Places | 8 |
| Tipo | Bloque |
| Fondo del pocillo (métrico) | 47 mm |
| Diámetro del pocillo (imperial) | 0,75 in |
| Diámetro del pocillo (métrico) | 19,5 mm |