Learn More
Cole-Parmer™ Agitador de rodillos analógico para tubos Stuart™
Código de producto. p-6858006
Change view
Click to view available options
Incluye:
6 rodillos
9 rodillos
Fondo (métrico):
255 mm
375 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Fondo (métrico) unitSize
11496488 6 rodillos 255 mm cada uno
11416498 9 rodillos 375 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11496488
Marca: Cole-Parmer™ 0465302
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporciona una acción de desplazamiento y rodamiento suave, pero sumamente eficaz. Los agitadores de rodillos analógicos para tubos Stuart™ se pueden utilizar en incubadoras de hasta 60 °C y humedad de hasta el 80 %, o en salas frías de hasta 4 °C.
Proporciona una acción de desplazamiento y rodamiento suave, pero sumamente eficaz. El diseño de seis rodillos presenta un formato compacto, mientras que la unidad de nueve rodillos cuenta con capacidad superior.
  • El control se realiza a través de un simple interruptor de encendido/apagado y la unidad funcionará continuamente a la velocidad fija de 33 rpm.
  • Recomendados para mezclar muestras de sangre, sustancias viscosas y suspensiones de líquidos y sólidos en las que se requiere una aireación mínima.
  • Las unidades se pueden utilizar en incubadores de hasta 60 °C y humedad de hasta el 80 % o en salas frías de hasta 4 °C. Ambos mezcladores de rodillos son muy resistentes y se han diseñado para facilitar la limpieza, al contar con rodillos de plástico y una bandeja antigoteo para recoger los derrames accidentales.
  • Admiten la mayoría de tamaños de tubos, Bijoux, Universals y frascos, de hasta 100 mm de diámetro.
Especificaciones
Intervalo de velocidad Fija a 33 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz, 50 w
Tensión 230 V
Vataje 50 W
Frecuencia 50 Hz
Fondo (métrico) 255 mm
Altura (métrico) 110 mm
Longitud (métrico) 340 mm
Anchura (métrico) 595 mm
Tipo de controlador Analógico
Modelo SRT6
Para utilizar con (aplicación) Para mezclar muestras de sangre, sustancias viscosas y suspensiones de líquidos y sólidos en las que se requiere una aireación mínima.
Rango de humedad Hasta el 80 %
Incluye 6 rodillos
Cantidad de embalaje 1Cada una