Learn More
Techne™ Bloque de inserción de sondas para Tecal 140/425
Código de producto. 11960109
Change view
Click to view available options
No. of Places:
1
5
Tamaño del tubo:
10 mm, 8 mm, 6 mm, 4,5 mm, 3 mm
20mm
6mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. No. of Places Tamaño del tubo unitSize
11960109 5 10 mm, 8 mm, 6 mm, 4,5 mm, 3 mm cada uno
13583390 5 6mm cada uno
13593390 1 20mm cada uno
3 options
Código de producto. 11960109
Marca: Techne™ 1611436
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The probe inserts are made from aluminium or aluminium-bronze and must be ordered separately from the calibrator. Each insert is stamped for identification. A blank insert is available (please enquire) which may be drilled to suit your application.
  • Aluminium inserts
  • Immersion depth 114.3 mm
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Tecal 140/425
Material Aluminio
No. of Places 5
Tipo Accesorio, bloque
Tamaño del tubo 10 mm, 8 mm, 6 mm, 4,5 mm, 3 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 10 mm, 8 mm, 6 mm, 4.5 mm, 3 mm