Learn More
Cole-Parmer™ Incubadora estándar Stuart™, 60 l
Código de producto. 11426628
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11426628
Marca: Cole-Parmer™ 0111002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Escala de temperatura: De +8 °C por encima de temperatura ambiente a 130 °C
  • Diseñado para facilitar el acceso con panel de puerta frontal con bisagras
  • Cada panel lateral tiene 2 orificios taponados de 10 mm de diámetro para la introducción de gases o cables
  • Visibilidad completa de las muestras
  • Fácil acceso a la cámara de trabajo
  • Elección de control de temperatura analógico o digital
  • Para el modelo analógico SI60, la configuración de la temperatura se realiza mediante un mando calibrado
  • Para el modelo digital SI60D, la configuración de la temperatura se consigue con mayor precisión a través de la pantalla LCD
  • Ambos modelos tienen un interruptor de presión preconfigurado en 37 °C
  • Desconexión de seguridad de temperatura preconfigurada en 72 °C
  • La incubadora se suministra en paquete plano, para montaje en el punto de uso
  • El montaje es sencillo y solo requiere un destornillador
Especificaciones
Tipo de controlador Digital
Capacidad (métrico) 60 l
Material Acrílico
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +8 °C a 130 °C
Tipo Incubadora estándar
Modelo Analógico
Requisitos eléctricos De 220 a 240 V, 50 Hz
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz