Learn More
Techne™ Microplacas de PCR de perfil bajo Axygen™ de 96 pocillos
Código de producto. 13078523
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
13078523 Transparente paquete de 25
13088523 Negro paquete de 25
13098523 Blanco paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13078523 Proveedor Techne™ N.º de proveedor 1012527
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Stuart™ 96-well Low Profile PCR Plates have shorter wells than the standard profile plates, decreasing the dead space between the heated lid of the thermal cycler and the sample. This eliminates condensation on the side wall of the tube, preventing reduction in PCR volume and increasing the efficiency of the reaction.
  • Low profile design decreases dead space between the lid of the thermal cycler, increasing PCR efficiency
  • Available in Black, White and Clear
  • Non-sterile
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Transparente
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
N.° por paquete 25
Perfil Bajo
Cantidad 25/paq.