Learn More
Cole-Parmer™ 20 insertos Dri-Block de aluminio anodizado Stuart™ con orificio para termómetro
Click to view available options
Admite:
Artículos planos
Copa de muestras
Tiras de tubos de 0,2 mL
Tubos de 0,5 mL
Tubos de 1,5 mL
Tubos de 17 mm de diámetro
Tubos de 20 mm de diámetro
Tubos de 2 ml
Tubos de 30 mm de diámetro
Tubos de 50 ml
Tubos/viales de 10 mm de diámetro
Tubos/viales de 13 mm de diámetro
Tubos/viales de 16 mm de diámetro
Tubos/viales de 24 mm de diámetro
Tubos/viales de 26 mm de diámetro
Tubos/viales de 6 mm de diámetro
Viales de 12 mm
No. of Places:
1
12
20
20 orificios
30
5
6
8
80
Ning.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
paquete de 5
Descripción
- Los termobloques de aluminio intercambiables proporcionan una excelente conductividad térmica
- Acomodar varios tubos de ensayo, tazas y platos
- Los separadores de plástico (36620-67) se pueden utilizar para rellenar un hueco de media anchura, garantizando un rendimiento térmico óptimo
- La mayoría de los bloques vienen con un agujero separado para aceptar un termómetro
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Flat Bottom Wells |
| Admite | Tubos/viales de 13 mm de diámetro |
| Material | Aluminio anodizado |
| No. of Places | 20 |
| Tipo | Insert Block |
| Fondo (métrico) | 25 mm |
| Diámetro del pocillo (imperial) | 0.5 in. |
| Diámetro del pocillo (métrico) | 13,8 mm |