Learn More
Cole-Parmer™ 20 insertos Dri-Block de aluminio anodizado Stuart™ con orificio para termómetro
Código de producto. 11899694
Change view
Click to view available options
Admite:
Artículos planos
Copa de muestras
Tiras de tubos de 0,2 mL
Tubos de 0,5 mL
Tubos de 1,5 mL
Tubos de 17 mm de diámetro
Tubos de 20 mm de diámetro
Tubos de 2 ml
Tubos de 30 mm de diámetro
Tubos de 50 ml
Tubos/viales de 10 mm de diámetro
Tubos/viales de 13 mm de diámetro
Tubos/viales de 16 mm de diámetro
Tubos/viales de 24 mm de diámetro
Tubos/viales de 26 mm de diámetro
Tubos/viales de 6 mm de diámetro
Viales de 12 mm
No. of Places:
1
12
20
20 orificios
30
5
6
8
80
Ning.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Admite No. of Places unitSize
11899694 Tubos/viales de 6 mm de diámetro 30 cada uno
11593809 Artículos planos Ning. cada uno
11936498 Tubos de 17 mm de diámetro 12 cada uno
11476588 Tiras de tubos de 0,2 mL 80 cada uno
12942590 Copa de muestras 1 cada uno
15556413 Tubos/viales de 13 mm de diámetro 20 cada uno
12071602 Tubos de 1,5 mL 20 orificios cada uno
12081602 Tubos de 0,5 mL 30 cada uno
12952590 Viales de 12 mm 20 orificios cada uno
15294497 Tubos de 50 ml 5 paquete de 5
15319943 Tubos de 30 mm de diámetro 5 cada uno
11869564 Tubos/viales de 24 mm de diámetro 6 cada uno
10129190 Tubos/viales de 26 mm de diámetro 6 cada uno
11543809 Tubos/viales de 16 mm de diámetro 12 cada uno
15218043 Tubos de 20 mm de diámetro 8 cada uno
12001612 Tubos de 2 ml 20 1 PCS
11880705 Tubos/viales de 10 mm de diámetro 20 orificios 1 PCS
11523809 Tubos/viales de 13 mm de diámetro 20 cada uno
18 options
Código de producto. 11899694
Marca: Cole-Parmer™ 3662051
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice una transferencia térmica eficaz con bloques de aleación de aluminio anodizado. Los insertos de aluminio Techne™ Dri-Block proporcionan una excelente conductividad térmica.
  • La gama versátil de termobloques intercambiables funciona con muchos tamaños tubos y placas de muestras
  • Las calentadores se venden por separado
Especificaciones
Descripción Pocillos cónicos
Admite Tubos/viales de 6 mm de diámetro
Material Aluminio anodizado
No. of Places 30
Tipo Inserto Dri-Block™
Incluye Con orificio para termómetro
Tamaño del tubo 6 mm (Diám.)
Fondo del pocillo (imperial) 1,50 in
Fondo del pocillo (métrico) 38 mm
Diámetro del pocillo (imperial) 0,24 in
Diámetro del pocillo (métrico) 6 mm