Learn More
Cole-Parmer™ 20 insertos Dri-Block de aluminio anodizado Stuart™ con orificio para termómetro
Descripción
- Para usar con calentadores Techne™ Dri-Block
- La mayoría de los bloques tienen un agujero separado para acomodar un termómetro si es necesario.
- Los calentadores Techne Dri-Block pueden alojar insertos de bloques en cualquier combinación (si el tamaño lo permite)
- En función de la combinación de bloques seleccionada, se pueden utilizar separadores de plástico para rellenar un hueco de media anchura, lo que garantiza un rendimiento térmico óptimo
- Una conexión estrecha de los tubos de muestras garantiza una transferencia eficaz del calor
- Uniformidad de control de temperatura térmica excepcionalmente alta
- Los bloques de media anchura tienen dimensiones (F × An × Al) 95 × 37 × 50 mm
- Los bloques de anchura sencilla tienen dimensiones (F × An × Al) 95 × 75 × 50 mm
- Los bloques de doble anchura tienen dimensiones (F × An × Al) 95 × 150 × 61 mm
- Los bloques de triple anchura tienen dimensiones (F × An × Al) 95 × 225 × 50 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conical Wells |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 10mm de diámetro |
| Admite | Tubos/viales de 10 mm de diámetro |
| Material | Aluminio anodizado |
| No. of Places | 20 orificios |
| Tipo | Accesorio, bloque |
| Incluye | 20 orificios de 48 mm de profundidad, cónicos, con orificio para termómetro |
| Tamaño del tubo | 10 mm de diám. |
| Anchura (imperial) | 3 in. |
| Anchura (métrico) | 75 mm |
| Mostrar más |