Learn More
Techne™ Inserto de termobloque de aluminio Dri-Block™
Código de producto. 13417619
Click to view available options
No. of Places:
30
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13417619
Marca: Techne™ 3662062
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los termobloques de aluminio de diseño preciso ofrecen una excelente precisión de temperatura
  • La gama versátil de termobloques intercambiables funciona con muchos tamaños tubos y placas de muestras
  • Las calentadores se venden por separado
Especificaciones
Descripción Pocillos cónicos
Admite 30 x 7 mm dia. and 10 x 9 mm dia. Tubes
Material Aluminio anodizado
No. of Places 30
Tipo Inserto Dri-Block™
Fondo del pocillo (imperial) 1,50 in
Fondo del pocillo (métrico) 38 mm
Diámetro del pocillo (imperial) 0,28 in
Diámetro del pocillo (métrico) 7 mm